Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
P(Cl)(Cl)Cl.Oc3c(cc(cc3)C(C)(C)C)C(C)(C)C.c2(ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O.C12H10.Cl3P/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;1-4(2)3/h7-9,15H,1-6H3;1-10H;
InChI key
ZFUOUGCLKHYEIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) USP Biologics | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?