Merck
523739
Sigma-Aldrich
Phoxime resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.85 mmol/g Cl loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
O-Chloroformyl-4-nitrobenzophenone oxime polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
Phoxime
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
zakres etykietowania
0.85 mmol/g Cl loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
oxime
temp. przechowywania
2-8°C
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3