Przejdź do
SML2701
CBA
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
196,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
944,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11Cl2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
196,35 zł
Cena katalogowa231,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)OCC(=O)Nc2c(ccc(c2)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C15H11Cl2NO4/c16-9-5-6-10(15(20)21)12(7-9)18-14(19)8-22-13-4-2-1-3-11(13)17/h1-7H,8H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
CVQCJPCMPGKEDH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CBA (Compound 5; 4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid) is a cell penetrant, potent and selective TRPM4 (Transient receptor potential melastatin member 4) inhibitor that shows not significant activity against TRPM5, TRPM7, TRPM8, TRPV1, TRPV3, TRPV6. It rescues functional expression of mutant A432T TRPM4 in cells. CBA (Compound 5) exhibits neuroprotective activity against glutamate-induced neurodegeneration.
cell penetrant, potent and selective TRPM4 (Transient receptor potential melastatin member 4) inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2695SML1739SML2670
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)