Merck
523569
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
trans-2-(4-Chlorophenyl)ethenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
165 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8BClO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
Klucz InChI
HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of biarylketones and phthalides
  • Trifluoromethylation
  • Asymmetrical Michael addition for preparation of chromanes
  • Cobalt-catalyzed coupling to vinyl nitrogen containing heteroaromatic compounds
  • 1,2 and 1,4-Addition reactions with o-hydroxycinnamaldehydes
  • Petasis reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3