Merck
521884
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-naphthaleneboronic acid
Synonim(y):
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC10H6B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
102-106 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
Klucz InChI
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)