Merck
516732
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol
Synonim(y):
2ME, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
773648
Numer WE:
Numer MDL:
gęstość pary
2.69 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
granice wybuchowości
18 %
stężenie
14.3 M (pure liquid)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
tw
157 °C (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
Informacje prawne
Product of Arkema
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Heart
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter