Merck
515159
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
bp
230 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective 4, 6-O-benzylidene formation of methyl α-d-mannopyranoside using 2, 6-dimethylbenzaldehyde.
Liotta LJ, et al.
Carbohydrate Research, 391, 31-36 (2014)