Merck
513970
Sigma-Aldrich
1-Azido-1-deoxy-β-D-galactopyranoside tetraacetate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
96-99 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)