Merck
513555
Sigma-Aldrich
Luperox® 224, 2,4-Pentanedione peroxide solution
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
Synonim(y):
2,4-Pentanedione peroxide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
~34 wt. % in 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone and N-methyl-2-pyrrolidone
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439
tw
68 °C
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)C(OOC(C(C)=O)C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C10H14O6/c1-5(11)9(6(2)12)15-16-10(7(3)13)8(4)14/h9-10H,1-4H3
Klucz InChI
ILENATNBFPBMHG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymerization initiator
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)