Merck
510238
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-ethoxybutyrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O(CH2)3CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
CCOCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-10-7-5-6-8(9)11-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
NQYKGEPHDRUFJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-etoksyomaślan etylu, znany również jako 4-etoksybutanian etylu, jest estrem alifatycznym. Jego entalpia parowania w temperaturze wrzenia (457,65K) wynosi 39,830kjoule/mol.[1]
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)