Merck
510084
Sigma-Aldrich
Raney®-cobalt
W.R. Grace and Co. Raney® 2700, slurry, in H2O, active catalyst
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
slurry
producent / nazwa handlowa
W.R. Grace and Co. Raney® 2700
stężenie
in H2O
ciąg SMILES
[AlH3].[Co]
Informacje prawne
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dilemmas about the toxicological consequences of metal-on-metal hip prostheses -- What we do and do not know, and what we should do?
Jeffrey Brent et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(4), 195-198 (2013-04-06)
Jeannette Ø Penny et al.
Acta orthopaedica, 84(2), 130-137 (2013-04-20)
Wear particles from metal-on-metal arthroplasties are under suspicion for adverse effects both locally and systemically, and the DePuy ASR Hip Resurfacing System (RHA) has above-average failure rates. We compared lymphocyte counts in RHA and total hip arthroplasty (THA) and investigated
S Perconti et al.
Journal of biological regulators and homeostatic agents, 27(2), 443-454 (2013-07-09)
Size-dependent characteristics of novel engineered nanomaterials might result in unforeseen biological responses and toxicity. To address this issue, we used cDNA microarray analysis (13443 genes) coupled with bioinformatics and functional gene annotation studies to investigate the transcriptional profiles of Balb/3T3
Hassan Imran Afridi et al.
Clinical laboratory, 59(3-4), 247-256 (2013-06-04)
The aim of the present study was to compare the level of chromium (Cr), cobalt (Co), and manganese (Mn) in biological samples (blood, urine, and scalp hair) of patients suffering from different types of viral hepatitis (A, B, C, D
Takuya Kurahashi et al.
Inorganic chemistry, 52(7), 3908-3919 (2013-03-23)
The Co(salen)(X) complex, where salen is chiral N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine and X is an external axial ligand, has been widely utilized as a versatile catalyst. The Co(salen)(X) complex is a stable solid that has been conventionally described as a Co(III)(salen)(X) complex. Recent