499803
2-Chlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Polecane produkty
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H4Cl.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
MADDWNUAYOHWRC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
It can also be utilized as a reactant to prepare:
- Arylmethanes via rhodium-catalyzed cross-coupling reaction with methyl halides.
- (2-chlorobenzyl)trimethylsilane by Rh-catalyzed cross-coupling reaction with (iodomethyl)trimethylsilane.
- Dichloro biphenyl by palladium catalyzed oxidative homocoupling reaction using N-chlorosuccinimide (NCS) or O2 as the oxidant.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup