Przejdź do
497908
2-Cyanoethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
(2-Cyanoethyl)zinc bromide, Bromo(2-cyanoethyl)zinc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1102,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCCH2CH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
203-726-8
MDL number:
1102,50 zł
Cena katalogowa1470,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
density
0.955 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCC#N
InChI
1S/C3H4N.BrH.Zn/c1-2-3-4;;/h1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ORVPRNKQWGHTKP-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520322499412499382
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.955 g/mL at 25 °C
density
0.993 g/mL at 25 °C
density
0.973 g/mL at 25 °C
density
0.974 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
functional group
nitrile
functional group
nitrile
functional group
-
functional group
-
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)