Merck
497894
Sigma-Aldrich
4-Cyanobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromo(4-cyanobutyl)zinc
Wybierz wielkość
50 ML
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NC(CH2)4ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.971 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]CCCCC#N
InChI
1S/C5H8N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
HJYQQTDSYHJSLL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
4-Cyanobutylzinc bromide is an organozinc compound, which can be used as a reactant in palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reaction to construct carbon-carbon bonds by coupling with organic halides or triflates.[1][2]
It can also be used as a reactant to prepare:
  • 5-(3-Thienyl)pentanenitrile by reacting with 3-bromothiophene in the presence of a nickel catalyst.[3]
  • α-Cyanobutyl vinylphosphonates by palladium-catalyzed Negishi coupling vinylation reaction with α-(pseudo)halo vinylphosphonates.[2]
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - (THF)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An efficient method for the synthesis of 3-alkylthiophenes bearing functional groups on the side chain: imides and amides
D Jian, et al.
Synthetic Metals, 139(1), 81-88 (2003)
Palladium-catalysed coupling of α-halo vinylphosphonate and α-phosphonovinyl sulfonate with alkylzincs: straightforward and versatile synthesis of ?-alkyl vinylphosphonates
Zhang Li, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 5(9), 1457-1461 (2018)
Room-temperature Negishi cross-coupling of unactivated alkyl bromides with alkyl organozinc reagents utilizing a Pd/N-heterocyclic carbene catalyst
Hadei N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(21), 8503-8507 (2005)