Merck
497843
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2BrClSZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc([Zn]Br)s1
InChI
1S/C4H2ClS.BrH.Zn/c5-4-2-1-3-6-4;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
JDNCCOADOLDIAQ-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)