Merck
49671
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxyheptane
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-2-Pentyloxirane, (R)-Heptene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
56 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)