Merck
492663
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(stearate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Glyceryl tri(octadecanoate-1-13C), Tristearin-carboxyls-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)1613CO2CH2]2CHO213C(CH2)16CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
894.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
72-75 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i55+1,56+1,57+1
Klucz InChI
DCXXMTOCNZCJGO-FIXLHGMNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3