Merck
491942
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane-d9
reagent grade, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Cyclopentyl bromide-d9
About This Item
Wzór liniowy:
C5D9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
137-139 °C (lit.)
gęstość
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
Klucz InChI
BRTFVKHPEHKBQF-UHUJFCCWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.00 °C - closed cup