Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
D2C=C(CD3)CO2CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+8
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥99 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChI key
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer | description 98 atom % D, 97% (CP) |
| isotopic purity ≥99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay ≥99% (CP) | assay 97% (CP) |
| mass shift M+8 | mass shift M+8 |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| bp 100 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.413 (lit.) | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?