Merck
486639
Sigma-Aldrich
Lauric acid-12-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Dodecanoic acid-12-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(CH2)10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1+1
Klucz InChI
POULHZVOKOAJMA-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)