Merck
489107
DL-Serine-1-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
NC(CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i3+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)