Merck
483516
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
p-Xyleneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
186-191 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Friedel-Crafts alkylation
  • Suzuki-Miyaura coupling
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)