Merck
483494
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
mp
95-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura and Negishi couplings
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)