Merck
483168
Sigma-Aldrich
Hexaphenylcyclotrisiloxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H30O3Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
tw
300 °C/1 mmHg (lit.)
mp
184-188 °C (lit.)
ciąg SMILES
O1[Si](O[Si](O[Si]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
Klucz InChI
VCYDUTCMKSROID-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains other phenylcyclosiloxanes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyungkuk Koh et al.
Polymers, 13(4) (2021-02-13)
In this study, a fast curable polysiloxane-silphenylene hybrimer (PSH) was synthesized by the nonhydrolytic sol-gel condensation of phenyl-vinyl-oligosiloxane (PVO) and tris(dimethylhydrosilyl)benzene (TDMSB) under a Pt catalyst to investigate its optical property and thermal stability. The combination of PVO and tripod-type