Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32O4Si4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.89
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-045-0
Beilstein/REAXYS Number:
2957579
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
mixture of isomers cis and trans
Quality Segment
grade
technical
reaction suitability
core: silicon, reagent type: catalyst
SMILES string
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
InChI key
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical | description ≥98.5%, ≥99.999% trace metals basis | description - | description 98% |
| reaction suitability core: silicon, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| description mixture of isomers cis and trans | description - | description - | description - |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?