Merck
480223
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate-co-itaconic acid)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
mp
186-200 °C (lit.)
temp. przejścia
Tg 79.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)