Merck
480215
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with phenol (1:1)
Synonim(y):
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
Klucz InChI
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Gelling catalyst for foams, coatings and adhesives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)