Merck
47652
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-1.0 mmol/g loading
Synonim(y):
Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.4-1.0 mmol/g loading
Matryca
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)