Merck
475610
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-4-bromostyrene-co-divinylbenzene)
styrene 29 wt. %
Synonim(y):
p -Bromostyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked
aktywność właściwa
~2.5 meq Br/g
skład
styrene, 29 wt. %
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.Brc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3.C=Cc4cccc(C=C)c4.C=Cc5ccccc5C=C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)