Merck
47522
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H34N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.65
Beilstein:
5204513
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C35H34N2O7/c1-42-24-15-11-22(12-16-24)33(23-13-17-25(43-2)18-14-23)37-32(38)20-19-31(34(39)40)36-35(41)44-21-30-28-9-5-3-7-26(28)27-8-4-6-10-29(27)30/h3-18,30-31,33H,19-21H2,1-2H3,(H,36,41)(H,37,38)(H,39,40)/t31-/m0/s1
Klucz InChI
LATICJFEOIZOBM-HKBQPEDESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)