Merck
474991
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylthiophene
95%
Synonim(y):
3-Methyl-4-bromothiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.579 (lit.)
tw
179-183 °C/770 mmHg (lit.)
gęstość
1.584 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cscc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.