Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
LNNXFUZKZLXPOF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?