Merck
470562
Sigma-Aldrich
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodine(I) hexafluorophosphate
97%
Synonim(y):
Heksafluorofosforan bis(2,4,6-trimetylopirydyno)jodu(I), Heksafluorofosforan bis(kolidyno)jodu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22F6IN2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.23
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
124-126 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[IH2+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1cc(C)nc(C)c1.Cc2cc(C)nc(C)c2
InChI
1S/2C8H11N.F6P.H2I/c2*1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;1-7(2,3,4,5)6;/h2*4-5H,1-3H3;;1H2/q;;-1;+1
Klucz InChI
VJHUELANRSPQIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)