Merck
470090
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
71-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
thioether
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(SC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Klucz InChI
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-(trifluorometylotio)benzoesowy ma grupę trifluorometylotio. Grupa ta jest przydatna do przygotowania nowych barwników, środków leczniczych i nowych układów heterocyklicznych.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trifluoromethylthiocopper. A reagent for the introduction of the trifluoromethylthio group into aromatic nuclei.
Remy DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(9), 1644-1646 (1976)