Merck
469742
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chloromandelonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(OH)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
mp
70-74 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H](C#N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H/t8-/m0/s1
Klucz InChI
LSDSHEPNJSMUTI-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Useful intermediate in the preparation of optically active α-hydroxy carboxylic acids, α-hydroxy aldehydes, α-hydroxy ketones, and 2-amino alcohols.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kruse, C.G. In Collins, A.N. Sheldrake, G.N. Crosby, J., Eds.
Chirality in Industry, 279-279 (1992)