Merck
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,600
zawiera
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
stężenie
60 wt. % in methacrylic acid/water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462
lepkość
150-175 cP(lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
Zastosowanie
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)