Kluczowe dokumenty
468118
Poly(tetrafluoroethylene)
powder, 100 μm particle size
Synonim(y):
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
wielkość cząstki
100 μm
temp. przejścia
Tm 321 °C
gęstość
2.1 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
F\C(F)=C(\F)F
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?