Merck
467138
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylphenethylsilane
≥98%
Synonim(y):
Chlorodimethyl(2-phenylethyl)silane, Dimethyl(2-phenylethyl)chlorosilane, Dimethyl(phenethyl)chlorosilane
Wybierz wielkość
5 ML
512,00 zł
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
512,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.76
Beilstein:
2935510
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
bp
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)