Merck
466344
Sigma-Aldrich
Terbium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Terbium tribromide
About This Item
Wzór liniowy:
TbBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
mp
827 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Tb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)