Merck
463930
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
gęstość
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(c(C=O)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-4H
Klucz InChI
PICGJIQKPLBIES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of trifluoromethoxy, chlorodifluoromethoxy, and trifluoromethyl on the antimalarial activity of 5-benzyl- and 5-phenyl-2,4-diaminopyrimidines.
E L Stogryn
Journal of medicinal chemistry, 16(12), 1399-1401 (1973-12-01)