Merck
463361
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl methacrylate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
zawiera
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4335 (lit.)
tw
104 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCOC(=O)C(C)=C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)