Merck
462349
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
Wybierz wielkość
250 ML
461,00 zł
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
461,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462
Poziom jakości
lepkość
50 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
gęstość
0.833 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C(CCCC)CCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Klucz InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(1-decene) belongs to the class of polyolefins. It is a thermoplastic.[1]
Zastosowanie
Poly(1-decene) may be used to estimate the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)
Questions
  1. What is HS CODE
    1 answer
    1. The HS or Foreign Trade Commodity Code is listed on the webpage as 3902.90.0050.