Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł 235,45 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H58O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
852.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
235,45 zł
Cena katalogowa277,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
mp
229-232 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(OP3OCC4(CO3)COP(OC4)Oc5ccc(cc5C(C)(C)c6ccccc6)C(C)(C)c7ccccc7)c(c2)C(C)(C)c8ccccc8
InChI
1S/C53H58O6P2/c1-49(2,39-21-13-9-14-22-39)43-29-31-47(45(33-43)51(5,6)41-25-17-11-18-26-41)58-60-54-35-53(36-55-60)37-56-61(57-38-53)59-48-32-30-44(50(3,4)40-23-15-10-16-24-40)34-46(48)52(7,8)42-27-19-12-20-28-42/h9-34H,35-38H2,1-8H3
InChI key
WBWXVCMXGYSMQA-UHFFFAOYSA-N
General description
3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane an antioxidant for polymers. It is widely used as stabilizer for polymers.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 229-232 °C (lit.) | mp 44-47 °C (lit.) |
| functional group phenyl | functional group - |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![3,9-Bis(2,4-dicumylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/163/089/23367906-df78-4721-b2a6-690cd4c2a9a9/640/23367906-df78-4721-b2a6-690cd4c2a9a9.png)
![3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/426/453/2ce260eb-38be-4a9d-b432-9710a0c9a290/640/2ce260eb-38be-4a9d-b432-9710a0c9a290.png)