Merck
461660
Sigma-Aldrich
Bis[(S)-(+)-(1-naphthyl)ethyl]amine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]23/D +185°, c = 2 in methanol
mp
280 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m0./s1
Klucz InChI
SESSHTRTZDHACX-APTPAJQOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)