Merck
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
98%
Synonim(y):
1,2-Cyclopropanedicarboxylic anhydride
Wybierz wielkość
1 G
254,50 zł
254,50 zł
Cena katalogowa509,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
254,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
254,50 zł
Cena katalogowa509,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
Klucz InChI
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)