Merck
45885
Sigma-Aldrich
(+)-Cedryl acetate
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.40
Beilstein:
2052432
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (sum of enantiomers, GC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +26±1°, c = 1% in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
tw
>200 °C (lit.)
mp
44-46 °C
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-7-13-15(3,4)14-10-17(11,13)9-8-16(14,5)19-12(2)18/h11,13-14H,6-10H2,1-5H3/t11-,13+,14-,16-,17+/m1/s1
Klucz InChI
HQKQRXZEXPXXIG-DTWJZALFSA-N
Opis ogólny
(+)-Cedryl acetate is a sesquiterpene compound, which is derived from natural oils found to be volatile in nature.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sesquiterpene components of volatile oils as skin penetration enhancers for the hydrophilic permeant 5-fluorouracil.
Cornwell PA and Barry BW
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 46(4), 261-269 (1994)