Merck
458740
Sigma-Aldrich
Isopropyl methylphosphonate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.10
Numer MDL:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
tw
93 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OP(C)(O)=O