Merck
458465
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N′-methoxy-N′-methylamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CON(OCH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D −18.5°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
248 °C (lit.)
gęstość
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-8(2)9(10(15)14(6)17-7)13-11(16)18-12(3,4)5/h8-9H,1-7H3,(H,13,16)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
α-Amino Weinreb amide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)
Angelastro, M.R. at al.
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Saari, W.S. Fischer, T.E.
Synthesis, 453-453 (1990)