Merck
458392
Sigma-Aldrich
Poly[di(ethylene glycol) adipate]
average Mn ~2,500
Synonim(y):
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
About This Item
Wzór liniowy:
H[OCH2CH2OCO(CH2)4CO2CH2CH2]nOH
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,500
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
lepkość
11,000 cP(25 °C)(lit.)
mp
<−14 °C
funkcjonalność hydroksylowa
2.0
wartość hydroksylowa
45 mg KOH/g
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)