Merck
458058
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol dibenzoate
Synonim(y):
2,2,4-dibenzoesan trimetylo-1,3-pentanodiylu
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(O2CC6H5)C(CH3)2CH2O2CC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
225-227 °C/55 mmHg (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C22H26O4/c1-16(2)19(26-21(24)18-13-9-6-10-14-18)22(3,4)15-25-20(23)17-11-7-5-8-12-17/h5-14,16,19H,15H2,1-4H3
Klucz InChI
FTSXVYQZLNPTCM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Plasticizer
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)